Learn More
Flux de soudure, liquide, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Soldering flux |
| Densité | 1.26 g/mL |
| Quantité | 500 mL |
| Forme | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD01868519 |
| Numéro UN | UN1840 |