Learn More
Solerole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solerole |
| CAS | 27610-27-1 |
| Formule moléculaire | C6H10O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 4,5-Dihydroxyhexanoic Acid gamma-Lactone, Dihydro-5-(1-hydroxyethyl)-2(3H)-furanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)C1CCC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-(1-hydroxyéthyl)oxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
| Poids de la formule | 130.063 |