Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires GC SolGel-WAX™
Code produit 15218703
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15218703 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15218703 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0547100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La colonne GC SGE SolGel-WAX est une phase WAX polaire robuste et à haute température
  • Colonne robuste, haute température
  • Moins sensible aux dommages causés par l’oxygène que les phases WAX classiques
  • Faible ressuage et inerte
Spécification
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Plage de températures 30°C à 260/280°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Matériau de remplissage SolGel-Wax