Learn More
Brady™ Verrou entièrement isolé avec corps en laiton massif
Code produit 15613537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15613537 Noir 6 pièces
11781376 Noir 1 BX
11791376 Bleu 1 BX
15623537 Bleu 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15613537 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805835
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le corps et la manille de ce cadenas sont entièrement isolés contre les chocs électriques.
  • Avec son couvercle cylindrique, le verrou du corps de fermeture protège le cylindre à 5 broches contre les saletés
  • Le boîtier en vinyle absorbe les chocs et protège également les surfaces peintes
Spécification
Type de produit Verrou entièrement isolé
Couleur Noir
Matériau Laiton
Description Verrou entièrement isolé
Diamètre (métrique) de la manille 8,5 mm
Dimensions (L x l) 53,00 x 73,00 mm
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (métrique) de la manille 24,5 mm
Material (Shackle) Acier durci
Nbre de broches 5
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 53 mm