Learn More
Brady™ Verrou entièrement isolé avec corps en laiton massif
Artikelnummer. 15623537 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Couleur:
Bleu
Noir
Pakningsstørrelse:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Pakningsstørrelse
15623537 Bleu 6 pièces
15613537 Noir 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15623537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    115.03€ / 6 pièces
    Économisez 4.97€
    4% de réduction
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Le corps et la manille de ce cadenas sont entièrement isolés contre les chocs électriques.
  • Avec son couvercle cylindrique, le verrou du corps de fermeture protège le cylindre à 5 broches contre les saletés
  • Le boîtier en vinyle absorbe les chocs et protège également les surfaces peintes
Tekniske data
Type de produit Verrou entièrement isolé
Type de clé Keyed Different
Alternate Part Number Insulated Lock SS Steel Shackle
Couleur Bleu
Matériau Laiton
Description Verrou entièrement isolé
Diamètre (impériale) de la manille 0.315 in.
Diamètre (métrique) de la manille 8,5 mm
Dimensions (L x l) 53,00 x 73,00 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (métrique) de la manille 24,5 mm
Material (Shackle) Acier durci
Nbre de broches 5
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 53 mm
Largeur (métrique) de la manille 41.50 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.