Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas en laiton |
| Alternate Part Number | Cadenas en laiton, anse en acier inoxydable 39 mm, lot de 6 |
| Couleur | Chrome |
| Matériau | Laiton |
| Description | Cadenas en laiton |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 39,00 x 66,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 66 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 23,5 mm |
| Material (Shackle) | Acier |
| Afficher plus |