Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Code produit 15663527 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique) de la manille:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Nbre de broches:
4
5
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) de la manille Nbre de broches Conditionnement
15663527 38,0 mm 5 6 pièces
11711376 23,5 mm 5 1 BX
15653527 23,5 mm 5 6 pièces
11701376 14,5 mm 4 1 BX
15643527 14,5 mm 4 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15663527 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.02€
    103.06€ / 6 pièces
    Économisez 27.96€
    21% de réduction
En stock
Résistant à la corrosion.
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Type de produit Cadenas en laiton
Alternate Part Number Cadenas en laiton 39 mm, anse en acier inoxydable 38 mm, lot de 6
Couleur Chrome
Matériau Laiton
Description Cadenas en laiton
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 39,00 x 83,00 mm
Hauteur (métrique) 83 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38,0 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 5
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 39 mm
Largeur (métrique) de la manille 32,5 mm