Learn More
Brady™ Cadenas en laiton
Code produit 15603507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 BX
12 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15603507 Noir 12 pièces
11816083 Noir 1 BX
11886073 Bleu 1 BX
15663497 Bleu 12 pièces
11896073 Vert 1 BX
15673497 Vert 12 pièces
11726905 Gris 1 BX
15693497 Gris 12 pièces
11876073 Rouge 1 BX
15653497 Rouge 12 pièces
11806083 Jaune 1 BX
15683497 Jaune 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15603507 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 051359
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Corps et manille en laiton massif, qui résistent à la corrosion et aux étincelles.
  • Le cylindre à 6 broches offre des coupes de clés toujours plus uniques pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • Les verrous sont protégés par des gaines en vinyle colorées, ce qui facilite le codage couleur de votre programme de verrouillage
  • Chaque cadenas est disponible avec une clé différente
  • Étiquettes de verrouillage vendues séparément
  • Deux clés fournies avec chaque cadenas
Spécification
Type de produit Cadenas en laiton
Alternate Part Number 51359
Couleur Noir
Matériau Laiton
Description Cadenas en laiton
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 43,00 x 60,00 mm
Hauteur (métrique) 21 mm
Hauteur (métrique) de la manille 21,00 mm
Material (Shackle) Laiton
Nbre de broches 6
Quantité 12/boîte
Largeur (métrique) 33,5 mm