Learn More
Brady™ Cadenas en laiton
Code produit 15693497 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15693497 Gris 12 pièces
15603507 Noir 12 pièces
15663497 Bleu 12 pièces
15673497 Vert 12 pièces
15653497 Rouge 12 pièces
15683497 Jaune 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15693497 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 051358
Expédition estimée: 08-01-2027
Corps et manille en laiton massif, qui résistent à la corrosion et aux étincelles.
  • Le cylindre à 6 broches offre des coupes de clés toujours plus uniques pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • Les verrous sont protégés par des gaines en vinyle colorées, ce qui facilite le codage couleur de votre programme de verrouillage
  • Chaque cadenas est disponible avec une clé différente
  • Étiquettes de verrouillage vendues séparément
  • Deux clés fournies avec chaque cadenas
Spécification
Type de produit Cadenas en laiton
Type de clé Keyed Different
Alternate Part Number 51358
Couleur Gris
Matériau Laiton
Description Cadenas en laiton
Diamètre (impériale) de la manille 0.25 in.
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 43,00 x 60,00 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (métrique) 21 mm
Hauteur (métrique) de la manille 21,00 mm
Material (Shackle) Laiton
Nbre de broches 6
Quantité 12/boîte
Largeur (métrique) 33,5 mm
Largeur (métrique) de la manille 33.50 mm