Learn More
Brady™ Boîtier et cadenas de support en laiton massif
Code produit 15673527 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673527 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15673527 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    120.56€ / 6 pièces
    Économisez 4.44€
    3% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Type de produit Cadenas en laiton
Alternate Part Number Cadenas en laiton, anse en acier inoxydable 49 mm, lot de 6
Couleur Chrome
Matériau Laiton
Description Cadenas en laiton
Diamètre (métrique) de la manille 7,0 mm
Dimensions (L x l) 49,00 x 73,00 mm
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (métrique) de la manille 27,0 mm
Material (Shackle) Acier inoxydable
Nbre de broches 5
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 49 mm
Largeur (métrique) de la manille 49 mm