Learn More
Corning™ Bouchon solide
BIOPHARMA
Product Code. 11389464 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon solide
Unit Size:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
11389464 Bouchon solide 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11389464 Supplier Corning™ Supplier No. 3568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.90€
    41.15€ / 4 pièces
    Économisez 3.75€
    8% de réduction
Expédition estimée: 01-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bouchon fileté de 33 mm
(Il s'agit du remplacement suggéré pour 3280)
Ces bouchons stériles jetables en polyéthylène haute densité sont conçus pour s'adapter aux Corning™ Flacons rotatifs jetables de 500 mL, 1 L et 3 L (Cat. Nos. 3153, 3561 et 3563). Ils conviennent également Corning Bouteilles de stockage jetables en polystyrène et polycarbonate et bouteilles en verre avec filetage GL45.
  • Bouchon fileté de 33 mm
  • Le bouchon ventilé a une capacité de 0,2 μmembrane non mouillable (hydrophobe) à pores de m scellée directement sur le bouchon
  • Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
  • Stérilisation par irradiation gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nbre par carton 4
Type de produit Bouchon solide