Learn More
Gilac™ Récipient solide avec couvercle
Description
- Récipient solide avec couvercle.
- Convient pour ranger la vaisselle.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 7,1 gél. |
| Capacité (métrique) | 27 l |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Container |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 337 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Longueur (impériale) | 15,7 in |
| Show More |