Learn More
Gilac™ Caisse solide
Code produit 17998601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
14 l
15 l
23 l
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Translucide
Vert
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Couleur unitSize
17998601 9 l 300 x 400 x 100 mm Blanc 1 pièce
17918491 9 l 600 x 400 x 55 mm Blanc 1 pièce
17978781 14 l 600 x 400 x 76 mm Blanc 1 pièce
17938701 14 l 600 x 400 x 76 mm Bleu 1 pièce
17918561 14 l 600 x 400 x 76 mm Rouge 1 pièce
17918401 14 l 600 x 400 x 76 mm Jaune 1 pièce
17948611 15 l 600 x 400 x 90 mm Translucide 1 pièce
17948491 15 l 600 x 400 x 90 mm Blanc 1 pièce
17958791 15 l 600 x 400 x 90 mm Vert 1 pièce
17968701 15 l 600 x 400 x 90 mm Jaune 1 pièce
17958611 15 l 600 x 400 x 90 mm Bleu 1 pièce
17988951 23 l 600 x 400 x 130 mm Blanc 1 pièce
17978691 15 l 600 x 400 x 90 mm Rouge 1 pièce
17958391 15 l 600 x 400 x 90 mm Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17998601 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G1794511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.73€
    10.80€ / 1 pièces
    Économisez 4.93€
    31% de réduction
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solid Crate est conçu pour les traiteurs, les restaurateurs, les boulangers et les pâtissiers. Caisse de stockage pour matières premières, pâtisseries et moules à chocolat. Empilable avec ou sans couvercle, coins arrondis et fond plat pour un nettoyage facile.
  • Caisse solide.
  • Pour les traiteurs et restaurateurs : caisse de stockage pour matières premières.
  • Empilage avec et sans couvercle, capacité de hauteur d'empilage maximale.
  • Conception innovante pour encore plus de commodité :
    • Coins et fond arrondis pour un nettoyage facile.
    • Les renforts latéraux optimisés vous permettent de personnaliser les caisses avec votre logo.
    • Les angles extérieurs arrondis garantissent un environnement de travail sans dommages.
Spécification
Capacité (impériale) 2,4 gal.
Capacité (métrique) 9 l
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Caisse
Dimensions (L x l x H) 300 x 400 x 100 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 400 mm
Largeur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 3,9 in