Learn More
Thermo Scientific™ Porte pleine en option avec porte interne en verre pour petite chambre
Code produit 16401135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte pleine avec porte interne en verre pour petite chambre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
16401135 Porte pleine avec porte interne en verre pour petite chambre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1900668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2691.15€
    2460.00€ / 1 pièces
    Économisez 231.15€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-02-2027
Protection pour vos échantillons sensibles à la lumière
Porte externe solide pour chambre Thermo Scientific™, remplace la porte en verre externe standard pour protéger les échantillons contre la lumière. Recommandé pour les applications sensibles à la lumière. Option installée en usine, à commander en conjonction avec la chambre environnementale. F
  • Remplace la porte en verre externe standard pour protéger les échantillons contre la lumière
  • Recommandé pour les applications sensibles à la lumière
  • Option installée en usine, à commander en conjonction avec la chambre environnementale
  • Choisir en fonction de la taille de la chambre : petite (pour les modèles 311 L / 11 pieds cubes) ou grande (pour les modèles 821L / 29pieds cubes)
  • La porte interne en verre en option permet de vérifier visuellement les échantillons sans perturbation majeure des niveaux de température / d’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Porte pleine avec porte interne en verre pour petite chambre, remplace porte externe en verre standard, installée en usine
À utiliser avec (équipement) À commander avec les modèles de chambre 3907, 3911
Éclairage DEL
Type Accessoire, porte pleine
Modèle de porte Porte pleine avec porte interne en verre pour petite chambre
À utiliser avec (application) Incubation, applications sensibles à la lumière
Comprend Porte pleine installée en usine avec porte interne en verre