Learn More
Labconco™ Plan de travail en époxy solide
Code produit 17859331 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Largeur (impériale):
24 in
Poids (impériale):
48 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
17859331 Noir 24 in 48 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17859331 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3908400
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez un Labconco Surface de travail en époxy solide avec le Protector™ Poste de travail.
Utilisez un Labconco Surface de travail Époxy solide avec la Protector™ Poste de travail.
  • 1 in L'époxy massif moulé épais est résistant aux produits chimiques et ignifuge.
  • Le plan de travail noir résistant aux produits chimiques est creux pour contenir les déversements et contouré pour s’adapter aux dimensions des stations de travail Protector
  • Dimensions : 26,7 cm de profondeur x 1 cm de hauteur
Spécification
Type de produit Surface de travail creuse
Couleur Noir
Style de coupe Sans découpe
Profondeur (impériale) 26,7 in
Profondeur (métrique) 68 cm
Finition Résistant aux produits chimiques
À utiliser avec (application) Travaux d'enceinte de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Hotte à recyclage Paramount™, hotte de démonstration Protector™, station de travail Protector™, station de ventilation Protector™ XVS, hotte PCR non ventilée Purifier™, Pu
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Comprend Déversements
Longueur (impériale) 26,66 in
Garantie 1 an après l'installation
Poids (impériale) 48 lb
Poids (métrique) 22 kg
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Époxy