Learn More
Solifenacin Succinate, MedChemExpress
Code produit 16494137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494137 50 mg
16447976 100 mg
16418258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494137 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0002
MedChemExpress Solifenacin Succinate (YM905) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin Succinate (YM905) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Solifenacin Succinate
CAS 242478-38-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32N2O6
Quantité 50 mg
Synonyme YM905
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (208.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.09 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@H](C4=C(CC3)C=CC=C4)C5=CC=CC=C5.O=C(CCC(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 480.55
Poids de la formule 480.55
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation