Learn More
Solcétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10448120 100 g Flacon en verre 100g
10458120 500 g Flacon en verre 500g
13428388 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10448120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-79-8
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00063238
Clé InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
CID PubChem 7528
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Solketal
Note relative au nom 97%
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 189.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 100 g
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosité 11 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide