Learn More
Solcétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347855 500 g 500g
11337855 100 g 100g
11357855 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02814.36
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Solketal est utile pour la synthèse des mono-, di- et triglycérides. Il est utilisé comme réactif de départ pour la synthèse des dérivés de la tulipaline. Il agit comme un additif de carburant dans l’essence. C’est un inhibiteur de la méthyléthylcétone.
Solubilité
Soluble dans l’eau (entièrement), l’alcool, les acétaux, les esters et les éthers.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-79-8
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.159
Numéro MDL MFCD00063238
Clé InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
CID PubChem 7528
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Solketal
Point de fusion -27°C
Densité 1.064
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 500 g
Beilstein 104465
Merck Index 14,5213
Informations sur la solubilité Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Solketal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Solketal