Learn More
Mapa Professional Gants jetables Solo 980
Description
Confort:
- Conçu pour le confort et la flexibilité
Productivité :
- Les extrémités des doigts texturées offrent une meilleure prise en main
Avantages supplémentaires :
- Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques, notamment l'isopropanol et certains Skydrol.™ et Diestone™ formulations
Protection de la peau :
- Sans latex pour minimiser les risques d'allergie
- Sans poudre pour réduire la contamination
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements industriels huileux
Normes :
- EN 374 Type B : JKPT
- EN 421:2010
- Convient au contact alimentaire (Alimentaire - Europe)
- Catégorie III
- Types de risques : liquides, chimiques, alimentaires
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE 3 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire, Soins de santé |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?