Learn More
Mapa Professional Gants jetables Solo 998
Code produit 30533545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Conditionnement:
50 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30533545 8 50 paires
30533566 6 50 paires
30533563 7 50 paires
30533559 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30533545 Fournisseur Mapa Professional Code fournisseur 34998008
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants jetables offrant une flexibilité et une dextérité optimales
Confort : Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
Pratique : Facile à mettre et à enlever, protection adaptée à une utilisation de courte durée.
Qualité garantie : Sans silicone pour éviter les traces et les défauts sur les tôles et le verre avant la peinture.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE 3
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Non
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel, Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Blanc crème
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables en latex
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.20 mm
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Galets en relief
Résistant à Produits chimiques
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm
Gamme de produits Solo 998