Learn More
Polyco Healthline Sacs à linge à bande soluble, 45 L
Code produit 31925046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31925046 Rouge 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31925046 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur RSB/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.66€
    12.95€ / 200 pièces
    Économisez 21.71€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour les soins de santé, les hôtels et d’autres environnements critiques pour l’hygiène. La couleur rouge identifie le lin destiné à un traitement spécialisé. Comporte une bande hydrosoluble qui se dissout à 15 °C ou plus et un lien à cordon soluble dans l’eau.
  • Catégorie : Sacs à linge
  • Capacité : 45 L
  • Couleurs disponibles : Rouge
  • Dimensions du sac : 457/711 x 680 mm (environ 18/28 x 27 in.)
  • La conception en bande soluble permet une manipulation hygiénique du linge sale
  • Idéal pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les environnements de santé
  • Contenu en matériaux recyclés : 30 % de contenu recyclé (Code produit : RSB/2)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Sac à linge
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 26,8 in
Largeur (impériale) 24 in
Capacité (impériale) 11,9 gal
Capacité (métrique) 45 L
Longueur (métrique) 680 mm
Largeur (métrique) 610 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.