Learn More
3M™ Solus™ 1000 lunettes de sécurité, Scotchgard™ Revêtement antibuée/anti-rayures (&KN)
Alle ansehen 3M ProdukteDescription
- Monture fine élégante et moderne avec des composants de branches souples à touches de couleur
- Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Légère avec rembourrage souple sur le pont de nez
- Rembourrage intérieur sur les branches pour un confort et une stabilité accrus lors de l’utilisation
- Conforme aux exigences de marquage K&N de la norme EN 166
- Marquage de monture : 3M EN166 FT CE
Compliance
Répond ANSI Z87.1+ 2015 et aux normes CSA Z94.3.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Construction, fabrication de denrées alimentaires et boissons, fabrication générale, fabrication de métaux, entretien militaire, réparation et exploitation (MRO), pétrole et gaz, métaux primaires, transport |
| Couleur de la monture | Vert, noir |
| Modèle | S1201SGAF |
| Style des branches | Amovible |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Afficher plus |