missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de tétramine cuivre, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Code produit 12930394 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12930394 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12930394 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 055 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43

Spécification

Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper tetrammine,ammoniacal solution European Pharmacopoeia Ref: 1022600 (RP 055)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.