Learn More
Cytiva Solution de dNTP : Mélange de nucléotides PCR
Code produit 10258184 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
2 mM
10 mM
25 mM
Quantité:
500 μl
500 μm
1 ml
Conditionnement:
1 kit
500µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Quantité unitSize
10258184 25 mM 500 μm 500µL
10754547 2 mM 1 ml 1 kit
10764547 10 mM 500 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10258184 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406560
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Exempt de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
    Bestellinformation
    Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Liquide
Type de produit Mélange de nucléotides PCR dNTP (25 mM chacun d’A, C, G, T)
Concentration 25 mM
Pureté >99%
Quantité 500 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.