Learn More
Cytiva Solution de dNTP : Mélange de nucléotides PCR
Code produit 10764547 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
2 mM
10 mM
25 mM
Quantité:
500 μl
500 μm
1 ml
Conditionnement:
1 kit
500µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Quantité Conditionnement
10764547 10 mM 500 μl 500µL
10754547 2 mM 1 ml 1 kit
10258184 25 mM 500 μm 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764547 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.24€
    105.43€ / 500µL
    Économisez 12.81€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Exempt de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
    Informations sur la commande
    Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Type de produit Mélange de nucléotides PCR dNTP (10 mM chacun d’A, C, G, T)
Concentration 10 mM
Pureté >99%
Quantité 500 μl
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression