Learn More
MedChemExpress Solvent Blue 35
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Sudan Blue II ∣ Oil Blue 35 |
| CAS | 17354-14-2 |
| Poids moléculaire | 350.45 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 41.67 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cible | HBV |