Learn More
Bleu solvant 35, MP Biomédicals™
Code produit 11400981 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400981 50 g -
11410981 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400981 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215663550
Identifiants chimiques
CAS 17354-14-2
Formule moléculaire C22H26N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 350.462
Numéro MDL MFCD00011714
Clé InChI OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 61554, Sudan Blue II
CID PubChem 3766139
Nom IUPAC 1,4-bis(butylamino)anthracène-9,10-dione
SMILES CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Solvent Blue 35
Note relative au nom Dye content: Approx. 90%
Poids de la formule 350.5
Densité 1.23g/mL
Quantité 50 g
Forme physique Poudre