Learn More
Buerkle™ Mini-pompe à solvant
Code produit 15322265 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,8 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15322265 1,8 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15322265 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56034000
En stock
La décharge à fermeture automatique avec fonction d’arrêt automatique de ces pompes garantit un remplissage extrêmement précis sans aucun égouttement.
  • Dosage facile même dans de très petits récipients tels que des tubes à essai, qui ne présentent aucun problème
  • Le tuyau peut éventuellement être fixé sur le bec de décharge, ce qui permet de remplir le récipient à une plus grande distance
  • Particulièrement compacte et très bien équilibrée, ce qui permet de remplir même de très petits récipients sans basculer
  • Conception robuste et matériaux de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filetage du connecteur GL 45
Comprend Câble de mise à la terre de 2 m
Matériau Stainless Steel
Débit 1,8 L/min.
Applications Remplissage précis de petits récipients
Type de produit Pompe à solvant
À utiliser avec (équipement) For containers up to 10 L