Learn More
Solvant Rouge 25 (grade technique), TRC
Code produit 30413828
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413828 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS676745100MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Sudan Red B
CAS 3176-79-2
Formule moléculaire C24 H20 N4 O
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Naphthalenol','1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 25 (7CI,8CI), Sudan Red B (6CI), 1-[2-[3-Methyl-4-[2-(3-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[4-(m-Tolylazo)-m-tolylazo]-2-naphthol, 2,3'-Dimethyl-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]azobenzene, C.I. 26110, Ceres Red B, NSC 252816, Solvent Red 25, Transparent Red B
Formule InChI InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(c1)N=Nc2ccc(cc2C)N=Nc3c(O)ccc4ccccc34
Nom IUPAC 1-[(E)-[3-méthyl-4-[(E)-(3-méthylphényl)diazényl]phényl]diazényl]naphthalen-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Poids de la formule 380.1637
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.