Learn More
Rouge solvant 25 (qualité technique), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sudan Red B |
| CAS | 3176-79-2 |
| Formule moléculaire | C24 H20 N4 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Naphthalenol','1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 25 (7CI,8CI), Sudan Red B (6CI), 1-[2-[3-Methyl-4-[2-(3-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[4-(m-Tolylazo)-m-tolylazo]-2-naphthol, 2,3'-Dimethyl-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]azobenzene, C.I. 26110, Ceres Red B, NSC 252816, Solvent Red 25, Transparent Red B |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)N=Nc2ccc(cc2C)N=Nc3c(O)ccc4ccccc34 |
| Nom IUPAC | 1-[(E)-[3-méthyl-4-[(E)-(3-méthylphényl)diazényl]phényl]diazényl]naphthalen-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 380.44 |
| Poids de la formule | 380.1637 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?