Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester résistant aux solvants
Code produit 17881769 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,25 x 1,9 in
22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
160 pièces
280 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17881769 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 280 pièces
17990670 0,25 x 1,9 in BMP41, BMP51, M511 160 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17881769 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    84.73€ / 280 pièces
    Économisez 27.27€
    24% de réduction
En stock
Étiquetez facilement les lames de laboratoire et les plaques à puits grâce au matériau d'étiquette en polyester haute performance B-488. Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Idéal pour les applications de laboratoire où la durabilité face aux conditions environnementales et chimiques est essentielle.
  • Conçu pour résister aux températures extrêmes et à une exposition de courte durée à des produits chimiques tels que le xylène, le DMSO et l'éthanol
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence sûre sur des surfaces planes et lisses telles que l'acier inoxydable et le polypropylène
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Haut
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs ; Étiquetage par code-barres ; Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Identification générale ; Étiquetage d’inventaire et d’inspection ; Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M5-97-488
Nb par paquet 280 étiquettes / boîte
Quantité 280
Dimensions 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40 °F à 320 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 160 °C
Épaisseur (impériale) 0,0037 in
Épaisseur (métrique) 0.094 mm
Dimensions (L x l) 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
Longueur (impériale) 0,9 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22.86 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 22.86 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 22.86 mm
Alternate Part Number M5-97-488