Description
- La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
- Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
- La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
- Style gant
- Réutilisable
- Sans latex
- Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
- CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
Specifications
Specifications
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Show More |