Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile rouges Solvex™ série 37-900
Code produit 11761583 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11761583 9 12 paires
12415170 10 12 paires
11781583 7 12 paires
12495160 8 12 paires
12425170 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11761583 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 37900090BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une plus grande résistance et une meilleure résistance chimique. Les gants immergeables en nitrile rouges Ansell SolvexTM série 37-900 définissent de nouvelles normes pour des performances mécaniques, avec une résistance inégalée à l’abrasion et à la perforation, presque deux fois plus élevée que le nitrile actuel.
  • Surpasse tous les nitriles existants dans les tests de perméation
  • Chaque gant a subi un test individuel de pression d’air
  • Chaque gant a été soumis à un test d’étanchéité
  • Certifié ISO 9001
  • Normes de sécurité supérieures pour la manipulation chimique à haut risque
  • Idéal pour le raffinage du pétrole et de l’essence, l’analyse en laboratoire, le nettoyage et l’industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, CATÉGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classification EPI catégorie III
Applications Industriel
Couleur Rouge
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0165 in
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Type de produit Gants de qualité optimale
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 0,0165 in
Épaisseur (métrique) 0,42 mm
Type de manchette de gant Structuré
Quantité 12/boîte
Résistant à Protection contre les liquides et les produits chimiques
Séries 37-900
Longueur (métrique) 380 mm