Learn More
Cytiva ADN sonicés pour les études d’hybridation
Code produit 10723217 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
ADN de sperme de saumon soniqué
ADN de thymus de veau soniqué
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10723217 ADN de thymus de veau soniqué -
10733217 ADN de sperme de saumon soniqué 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723217 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27456301
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient au blocage de sites de liaison non spécifiques dans les expériences d’hybridation pour réduire le fond. Les ADN sonicés pour les études d’hybridation sont purifiés par extraction de phénol et lyophilisés.
  • ADN fragmenté dont la taille varie de 200 à 6000 nucléotides
  • Purifié par extraction de phénol et lyophilisé
  • Testé pour l’absence de nucléase
  • L’ADN isolé du thymus de Calf est sonicé pour fragmenter l’ADN à une taille moyenne d’environ 3000 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Type de produit ADN de thymus de veau soniqué
Contenu et stockage -20°C
Quantité 100 / boîte
À utiliser avec (application) Expériences d’hybridation