Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur Q500 sans sonde
Code produit 12981151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12981151 220 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12981151
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet une utilisation programmable et offre un affichage numérique des paramètres d’utilisation. Fisherbrand™ Q500 Sonicator Sans sonde, il est excellent pour la dispersion de nanoparticules, la création d'émulsions, la lyse cellulaire et les applications d'homogénéisation.
  • Réglez la durée et l’amplitude pour une utilisation sans les mains
  • Mode d’impulsion pour éviter la montée en chaleur dans les échantillons sensibles à la température
  • Contrôle numérique de l’amplitude / de l’intensité entre 20 et 100 %
  • Indicateur de temps écoulé pour afficher la durée de la sonication
  • Affichage de la puissance et des joules pour le contrôle énergétique en temps réel
  • Protection contre les surcharges pour éviter l’endommagement des circuits en cas de défaillance
  • Utilise des composants sans plomb
Spécification
Tension 220 V
Puissance 500 W
Dimensions (L x l x H) 387 x 203 x 216 mm (5,25 x 8 x 8,5 in)
Comprend Générateur, convertisseur, câble d’alimentation, câble de convertisseur, ensemble de clés
Modèle Q500
Fréquence 20 kHz