Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire de disrupteur de cellules Sonifier, support avec tige
Code produit 15599153
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sonifier Perturbateur cellulaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15599153 Sonifier Perturbateur cellulaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15599153 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 1010631108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.08€
    103.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.08€
    29% de réduction
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les disrupteurs cellulaires Sonifier. Accessoire de disrupteur de cellules Branson Ultrasonics Sonifier, support avec tige utilisé pour faciliter l’exécution de l’application.
  • Support avec tige en acier inox
  • Peut contenir le convertisseur Bransons 20kHz et ’accessoires
  • Utilisé pour maintenir le convertisseur pour Sonifier des applications
  • N’inclut pas de serre-convertisseur ; vendus séparément.
  • Pour le serrage, un convertisseur 40 kHz pour le modèle SFX150 EDP est 101-063-1109.
  • Pour serrer, un convertisseur 20 kHz pour les modèles SFX250 / SFX550 EDP est 101-063-1110.
Dimensions :   
  • Base de support (L x W) : 9 x 5,5 in. (229 x 140mm)
  • Tige (H x dia) : 24 x 0,5 in. (609 x 13 mm)
Spécification
Type de produit Support avec tige
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,5 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 13 mm
Hauteur (impériale) 24 in.
Hauteur (métrique) 609 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Sonifier Perturbateur cellulaire