Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes pour désintégrateur Sonifier™
Code produit 10654375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
10 × 250 ml
25 à 500 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
13 mm
19 mm
Intensité:
Moyenne
Élevé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) de la pointe Intensité Conditionnement
10654375 10 × 250 ml 13 mm Élevé 1 pièce
10254494 25 à 500 ml 19 mm Moyenne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654375 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101147037
Expédition estimée: 08-12-2026
À utiliser avec les désintégrateurs de cellules Sonifier S-250 et S-450
Transmet l’énergie ultrasonique dans une solution.
Construction en
titane, pavillon à gain élevé
Sonde à pas avec corps fileté (22-020-860)
  • L’extrémité de la sonde taraudée permet une adhérence des micropointes
  • Inclut une pointe plate amovible
  • Peut être utilisé avec des accessoires vissés, tels qu’une cellule à débit continu
Pavillon à gain élevé (22-309-787)
  • Fournit une amplitude supérieure à 1,9 et 2,5 cm de diamètre (0,75 et 1 in) par rapport aux sondes à pas similaires
  • Ne peut pas être utilisé avec des accessoires vissés
  • Spécification
    Amplitude 21 à 145 μm
    Plage de volume (métrique) 10 × 250 ml
    Diamètre (impériale) de la pointe 1/2 in.
    Diamètre (métrique) de la pointe 13 mm
    Matériau Titane
    À utiliser avec (application) Idéale pour transmettre l’énergie ultrasonique dans une solution
    À utiliser avec (équipement) Désintégrateur de cellules Sonifier™ S-250 et S-450
    Intensité Élevé
    Type de produit Sonde pour désintégrateur