Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150
Code produit 15539624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Disrupteur cellulaire avec convertisseur portatif
Disrupteur cellulaire avec convertisseur traditionnel
Tension:
240 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Conditionnement
15539624 Disrupteur cellulaire avec convertisseur traditionnel 240 V 1 pièce
15637338 Disrupteur cellulaire avec convertisseur portatif 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15539624 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101063963R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5970.08€
    4347.00€ / 1 pièces
    Économisez 1623.08€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX150 de Branson Ultrasonics avec commandes avancées permet un contrôle plus précis de tous les éléments critiques de l’expérience.
Interface facile à utiliser permettant la surveillance en cours de traitement des variables clés, notamment le temps, la puissance, l’énergie, la température (nécessite une sonde de température en option) et la progression de l’expérience.
  • Traitement jusqu’à 150 ml
  • Silencieux pour fonctionner sans boîtier audio
  • Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
  • Ultrasons continus ou pulsés
  • Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
  • Indicateur de progression de l’expérience
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Spécification
Type de produit Disrupteur cellulaire avec convertisseur traditionnel
Tension 240 V
Puissance 150 W
Dimensions (L x l x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
Comprend Alimentation électrique, convertisseur 40 kHz, micro pointe 3,17 mm (0,125 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
Modèle SFX150
Poids (impériale) 14 lb
Poids (métrique) 6,3 kg