Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX250 / SFX550
Product Code. 15549624
Change view
Click to view available options
Modèle:
SFX250 avec 0,5 in Horn (Buzzer)
SFX550 avec 0,5 in Horn (Buzzer)
Tension:
240 V
Puissance:
250 W
550 W
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Tension Puissance Unit Size
15549624 SFX250 avec 0,5 in Horn (Buzzer) 240 V 250 W 1 pièce
15569624 SFX550 avec 0,5 in Horn (Buzzer) 240 V 550 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15549624 Supplier Branson Ultrasonics™ Supplier No. 101063966R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7812.84€
    5518.00€ / 1 pièces
    Économisez 2294.84€
    29% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les commandes avancées permettent un contrôle plus précis de tous les éléments critiques de l'expérience.
L'interface conviviale permet la surveillance en temps réel des variables clés, notamment le temps, la puissance, l'énergie, la température (nécessite une sonde de température optionnelle) et l'expérience.  progrès.
  • Ultrasons continus ou pulsés
  • Le convertisseur haute efficacité et montable sur support ne nécessite aucun refroidissement interne
  • Microtip Ce mode limite l'amplitude à 70 % afin de prolonger la durée de vie de l'outil.
  • Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
  • Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
  • Indicateur de progression de l’expérience
  • Le SFX250 traite des échantillons de 0,2 à 500 mL.
  • Le SFX550 traite des échantillons de 0,2 à 1000 mL.
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Specifications
Type de produit Désintégrateur de cellules
Tension 240 V
Puissance 250 W
Dimensions (L x l x H) 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
Comprend Alimentation électrique, convertisseur 20 kHz, avertisseur taraudé de 1,27 cm (0,5 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
Modèle SFX250 avec 0,5 in Horn (Buzzer)
Poids (impériale) 14 lb
Poids (métrique) 6,3 kg