Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules Sonifier™ SFX250 / SFX550
Code produit 15569624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SFX250 avec 0,5 in Horn (Buzzer)
SFX550 avec 0,5 in Horn (Buzzer)
Tension:
240 V
Puissance:
250 W
550 W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Puissance Conditionnement
15569624 SFX550 avec 0,5 in Horn (Buzzer) 240 V 550 W 1 pièce
15549624 SFX250 avec 0,5 in Horn (Buzzer) 240 V 250 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15569624 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101063971R
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les commandes avancées permettent un contrôle plus précis de tous les éléments critiques de l'expérience.
L'interface conviviale permet la surveillance en temps réel des variables clés, notamment le temps, la puissance, l'énergie, la température (nécessite une sonde de température optionnelle) et l'expérience.  progrès.
  • Ultrasons continus ou pulsés
  • Le convertisseur haute efficacité et montable sur support ne nécessite aucun refroidissement interne
  • Microtip Ce mode limite l'amplitude à 70 % afin de prolonger la durée de vie de l'outil.
  • Contrôle de la température réelle (nécessite une sonde de température séparée)
  • Mode temps ou énergie avec pulsation d’énergie
  • Indicateur de progression de l’expérience
  • Le SFX250 traite des échantillons de 0,2 à 500 mL.
  • Le SFX550 traite des échantillons de 0,2 à 1000 mL.
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Spécification
Type de produit Désintégrateur de cellules
Tension 240 V
Puissance 550 W
Dimensions (L x l x H) 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in)
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons, perturbation cellulaire, dispersion de nanoparticules, mélange, homogénéisation, ADN, lyse cellulaire, extraction de protéines
Comprend Alimentation électrique, convertisseur 20 kHz, avertisseur taraudé de 1,27 cm (0,5 po), cordon d’alimentation, manuel, kit de clés
Modèle SFX550 avec 0,5 in Horn (Buzzer)