missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe Certis™ Boîte d'expédition dorée avec emballage universel

Code produit 17902711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
78 h
Matériau:
Polyuréthane
Charge:
40 lb
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Matériau Charge Conditionnement
17902711 78 h Polyuréthane 40 lb 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17902711 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur CRUG3XP
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Convient à une large gamme de produits thermosensibles

Grâce à leur conception flexible et modulaire, ces conteneurs peuvent s'adapter aux exigences des clients en matière de contrôle de la température, de durée d'expédition et de taille de la charge utile. ThermoPhase™ alimenté par PureTemp™ La technologie de changement de phase sans pétrole permet un contrôle strict de la température, un emballage facile, une plus grande efficacité et des emballages plus petits et plus légers. Trois options d'emballage sont disponibles, incluant une protection contre les variations de température saisonnières et permanentes.

  • Choix de deux profils d'ambiance (ISCgold™ et ISCsilver™)
  • Facilement modifiable pour correspondre aux spécifications du produit
  • Commodité prête à l'emploi
  • Réduction des coûts d'expédition et du délai de mise sur le marché

Certis Or:

  • ISCgold Profil ambiant adapté aux températures extrêmes rencontrées lors du transport des produits pharmaceutiques
  • durée de trois à cinq jours
  • Emballage universel

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Applications Convient à une large gamme de produits thermosensibles
Couleur Or
Durée 78 h
Charge 40 lb
Matériau Polyuréthane
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.