Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Expéditeurs isothermes préqualifiés à l'échelle mondiale avec emballage universel
Code produit 17848703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 l
12,1 l
Quantité:
24 palettes
8 palettes
Poids (métrique):
10,8 kg
22,3 kg
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Poids (métrique) Conditionnement
17848703 2,5 l 24 palettes 10,8 kg 24 pièces
17838703 12,1 l 8 palettes 22,3 kg 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17848703 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur E3F4
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Solution d'emballage à température contrôlée. Congelé (< -20 °C).
  • Configuration de déballage universelle
  • Positionnée comme une solution d'emballage à faible coût de matériaux
  • Offre différentes tailles, plages de température et flexibilité
  • La gamme Envoy Global peut passer de la température ambiante contrôlée aux températures réfrigérées et congelées en changeant simplement le fluide frigorigène.
  • Simple et sans erreur
  • Utilise quatre tailles de conteneurs EPS
  • Préqualifié pour ISCsilver profil ambiant
  • Conception de réfrigérant sans temps d'essai
  • Isolation en polystyrène expansé
  • Faible coût des matériaux d'emballage
  • des designs simples
  • Les canaux de circulation d'air intégrés au PSE permettent de réduire la quantité de réfrigérant nécessaire dans chaque emballage.
Durée
  • Réfrigéré et CRT : minimum de deux jours
  • Congelé : minimum de quatre jours
Expédition de produits pharmaceutiques, de traitements cliniques et d'échantillons de diagnostic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 425 x 400 x 413 mm (16,7 x 15,7 x 16,2 in)
Capacité (impériale) 0,66 gal
Poids (impériale) 23.8 lb.
Poids (métrique) 10,8 kg
Matériau Polystyrène expansé
Type de produit conteneur isotherme
Quantité 24 palettes
Capacité (métrique) 2,5 l
Gamme de températures <-20 °C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.