Learn More
Sonoco™ Packs réfrigérants Utek™ pour transport
Description
Accumulateur de froid
• Accumulateur souple -23°C
• Accumulateur souple -23°C
Spécification
Spécification
| Quantité | Boîte de 36 |
| Type de produit | Pack réfrigérant U-tek™ |
| Hauteur (impériale) | 0.75 in. |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour des produits nécessitant des températures congelées ou un froid extrême qui pourrait ne pas tolérer la carboglace ou le dioxyde de carbone |
| Point de congélation | –23°C |
| Hauteur (métrique) | 1.9 cm |
| Longueur (impériale) | 6 in. |
| Longueur (métrique) | 15.2 cm |
| Matériau | Film laminé, métallisé |
| Poids (impériale) | 8 oz |
| Afficher plus |