Learn More
Bandelin Electronic™ Bain à ultrasons en acier inoxydable Sonorex™
Description
Offre un nettoyage intense mais doux des pièces techniques. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Les bain à ultrasons de la série Super RK comportent des réservoirs et des boîtiers résistants aux gouttes en acier inoxydable.
- SweepTec™ pour l'oscillation permanente du champ sonore
- Transducteurs LCT - fréquence de fonctionnement de 36 kHz
- Toutes les unités ont un marquage CE
- Niveau de protection IP 32
- Minuterie de 1 à 15 minutes ou fonctionnement continu
- Convient parfaitement à la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Spécification
| Ampérage | 0,3 A |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | 1,8 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 150 x 140 x 100 mm (L x l x p) |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage de la verrerie technique, de tamis de test, d’instruments médicaux, de pièces en métal, de composants électroniques, le dégazage, l’émulsion, la préparation des échantillons, l’accélération des réactions |
| Modèle | RK 52 |