Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
L’UP-D898MD est le successeur de la gamme d’imprimantes médicales Sony™ UP-897. Repensée et modernisée, elle offre plusieurs améliorations opérationnelles et ergonomiques tout en conservant le même encombrement et une intégration facile dans les chariots médicaux.
- Facilité d’utilisation améliorée grâce à l’écran LCD élargi et au levier de commande pour une navigation intuitive dans les menus
- Permet des impressions noir et blanc de haute qualité en moins de deux secondes
- La technologie d’impression thermique avancée permet d’obtenir des résultats de qualité quasi-photographique au moyen d’un support d’impression largement disponible
- La technologie Sony™ unique permet de découper le papier dans deux directions – vers le haut et vers le bas –, car un dispositif de coupe inférieur a été inclus, en plus du couteau supérieur classique
- Installation flexible de l’imprimante dans presque n’importe quel emplacement, et opérations d’impression en douceur
- Le moteur d’impression thermique de haute qualité peut produire des copies papier des instantanés capturés aux fins d’utilisation dans les dossiers des patients et de recommandations à d’autres médecins
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Imprimante thermique |
| Dimensions (L x l x H) | 240 x 150 x 88 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?