Learn More
Syngene™ Papier brillant Sony™ A6
Code produit 17786869 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17786869 Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17786869 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur UPP110HG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    40.12€ / 1 pièces
    Économisez 5.08€
    11% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Support d’impression brillant haute densité avec une largeur correcte pour une utilisation dans l’imprimante thermique numérique A6 noir et blanc Sony™.
L’UP-D898MD est le successeur de la gamme d’imprimantes médicales Sony™ UP-897. Repensée et modernisée, elle offre plusieurs améliorations opérationnelles et ergonomiques tout en conservant le même encombrement et une intégration facile dans les chariots médicaux.
  • Facilité d’utilisation améliorée grâce à l’écran LCD élargi et au levier de commande pour une navigation intuitive dans les menus
  • Permet des impressions noir et blanc de haute qualité en moins de deux secondes
  • La technologie d’impression thermique avancée permet d’obtenir des résultats de qualité quasi-photographique au moyen d’un support d’impression largement disponible
  • La technologie Sony™ unique permet de découper le papier dans deux directions – vers le haut et vers le bas –, car un dispositif de coupe inférieur a été inclus, en plus du couteau supérieur classique
  • Installation flexible de l’imprimante dans presque n’importe quel emplacement, et opérations d’impression en douceur
  • Le moteur d’impression thermique de haute qualité peut produire des copies papier des instantanés capturés aux fins d’utilisation dans les dossiers des patients et de recommandations à d’autres médecins
  • Papier brillant de type V
Spécification
Type Papier brillant
À utiliser avec (équipement) Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc
Dimensions (L x l) 20 m x 110 mm