Learn More
Syngene™ Papier mat Sony™ A6
Code produit 17776869 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17776869 Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17776869 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur UPP100HD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Support d’impression mat haute densité avec une largeur correcte pour une utilisation dans l’imprimante thermique numérique A6 noir et blanc Sony™.
L’UP-D898MD est le successeur de la gamme d’imprimantes médicales Sony™ UP-897. Repensée et modernisée, elle offre plusieurs améliorations opérationnelles et ergonomiques tout en conservant le même encombrement et une intégration facile dans les chariots médicaux.
  • Facilité d’utilisation améliorée grâce à l’écran LCD élargi et au levier de commande pour une navigation intuitive dans les menus
  • Permet des impressions noir et blanc de haute qualité en moins de deux secondes
  • La technologie d’impression thermique avancée permet d’obtenir des résultats de qualité quasi-photographique au moyen d’un support d’impression largement disponible
  • La technologie Sony™ unique permet de découper le papier dans deux directions – vers le haut et vers le bas –, car un dispositif de coupe inférieur a été inclus, en plus du couteau supérieur classique
  • Installation flexible de l’imprimante dans presque n’importe quel emplacement, et opérations d’impression en douceur
  • Le moteur d’impression thermique de haute qualité peut produire des copies papier des instantanés capturés aux fins d’utilisation dans les dossiers des patients et de recommandations à d’autres médecins
  • Papier mat de type II
Spécification
Type Papier mat
À utiliser avec (équipement) Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc
Dimensions (L x l) 20 m x 110 mm