Learn More
Sophoricoside, MedChemExpress
Description
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sophoricoside |
| CAS | 152-95-4 |
| Couleur | Light Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H20O10 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.38 |
| Poids de la formule | 432.38 |
| Afficher plus |