Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue robuste avec sorbant Sorb Stance™
Code produit 17722238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
163 cm
316 cm
468 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17722238 468 cm 1 pièce
17702238 163 cm 1 pièce
17712238 316 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17722238 Fournisseur Notrax Code fournisseur 580S0315OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1252.44€
    1016.39€ / 1 pièces
    Économisez 236.05€
    18% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Tapis anti-fatigue conçu pour une utilisation combinée avec un sorbant. Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité résistant à la plupart des huiles industrielles et conçu pour une longue durée de vie.
  • Tapis anti-fatigue conçu pour une utilisation combinée avec un sorbant.
  • Des rampes sur les quatre côtés sont soulevées pour former un plateau de support autour du tapis
  • Une surface antidérapante rugueuse empêche le glissement du sorbant
  • Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité résistant à la plupart des huiles industrielles et conçu pour une longue durée de vie
  • Pas de glissement
  • Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
  • Pour les utilisateurs industriels qui insistent sur le confort et la résistance
  • Avantage ergonomique grâce à une plateforme de travail de 16 mm d’épaisseur avec des picots surélevés à l’arrière pour fournir une aération et un excellent amorti
  • Bordures orange en caoutchouc nitrile hautement visibles pour une sécurité accrue
  • Les longueurs sont incrémentales de 30 cm
  • Le composé de caoutchouc nitrile résiste à la plupart des huiles industrielles
  • Les bordures de couleur orange incluses sont conformes au code OSHA 1910-144
Spécification
Couleur Noires / orange
Longueur (impériale) 15,4 pi
Longueur (métrique) 468 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm