Learn More
Acide sorbique, TRC
Code produit 30133061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133061 50 g 50g
17914085 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67689050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-44-1
Formule moléculaire C6 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Synonyme Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, α-trans-γ-trans-Sorbic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid
Nom IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-acide dienoïque
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Poids de la formule 112.0524
Pourcentage de pureté >95%